Läs mer
Gibco™ HBSS, kalcium, magnesium
Kvantitet:
100 mL
500 mL
10 x 500 mL
20 x 100 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
100ml
2000ml
500ml
Beskrivning
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnad, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. Formuleringar med kalcium och magnesium används vanligtvis som transportmedia eller för reagensberedning. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ HBSS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ HBSS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ HBSS-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (24020-117). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ HBSS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ HBSS-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (24020-117). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| Innehåll och lagring | 15 till 30 °C |
| Beskrivning | Hanks balanserade saltlösning, 100 ml, flytande, 1 x koncentration, 7,0 till 7,4 pH, med glukos, kalcium, magnesium, natriumbikarbonat, fenolröd, 36 månaders hållbarhet, för cellkultur av däggdjur |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Hanks balanserade saltlösning |
| Med tillsatser | Glukos, Kalcium, Magnesium, Natriumbikarbonat, Fenolrött |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| pH | 7,0 till 7,4 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Visa mer |