Läs mer
Gibco™ HBSS, med kalcium och magnesium; inget fenolrött
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11560456
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11560456 10 x 500 ml Paket med 10
11550456 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11560456 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 14025100
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
HBSS, med kalcium och magnesium. Inget fenolrött.
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnad, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. Formuleringar med kalcium och magnesium används vanligtvis som transportmedia eller för reagensberedning. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ HBSS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ HBSS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ HBSS-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (14025-134). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
Innehåll och lagring 15 till 30 °C
Beskrivning Hanks balanserade saltlösning, 10 x 500 ml, flytande, 1 x koncentration, 7,0 till 7,4 pH, med kalcium, magnesium, glukos, natriumbikarbonat, 36 månaders hållbarhet, för cellkultur från däggdjur
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Hanks balanserade saltlösning
Med tillsatser Kalcium, Magnesium, Glukos, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Utan fenolrött
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
pH 7,0 till 7,4
Kvantitet 10 x 500 ml
Regulatorisk status För in vitro-diagnostik