Läs mer
Gibco™ HBSS, med kalcium och magnesium; inget fenolrött
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7075947
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11550456
Brand: Gibco™ 14025050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
HBSS, med kalcium och magnesium. Inget fenolrött.
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnad, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. Formuleringar med kalcium och magnesium används vanligtvis som transportmedia eller för reagensberedning. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ HBSS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ HBSS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ HBSS-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (14025-134). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
Innehåll och lagring Förvara vid 15 –30 °C
Beskrivning Hanks balanserade saltlösning, 500 ml, flytande, 1 x koncentration, 7,0 till 7,4 pH, med kalcium, magnesium, glukos, natriumbikarbonat, 36 månaders hållbarhet, för däggdjurscellkultur
Koncentration 1X
Form Vätska
Produkttyp Hanks balanserade saltlösning
Med tillsatser Kalcium, Magnesium, Glukos, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Utan fenolrött
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
pH 6,7 till 7,8
Kvantitet 500 ml
Regulatorisk status För in vitro-diagnostik