Läs mer
Gibco™ HBSS, inget kalcium, inget magnesium, inget fenolrött
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7075949
Kvantitet:
100 ml
500 ml
10 x 500 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
2000ml
5000ml
500ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11520476
Brand: Gibco™ 14175046
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
HBSS, inget kalcium, inget magnesium, inget fenolrött
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnad, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. Utformningar utan kalcium och magnesium krävs för att skölja kelatorer från odlingen före celldissociation. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ HBSS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ HBSS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ HBSS-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
Innehåll och lagring 15 till 30 °C
Beskrivning Hanks balanserade saltlösning, 100 ml, flytande, 1 x koncentration, 6,7 till 7,8 pH, med glukos, natriumbikarbonat, 36 månaders hållbarhet, för cellkultur av däggdjur
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Hanks balanserade saltlösning
Med tillsatser Glukos, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
pH 6,7 till 7,8
Kvantitet 100 ml
Regulatorisk status För in vitro-diagnostik