Läs mer
Horst™ HBST modell värmetejp
Produktkod. 10501742
Change view
Längd (metrisk):
1 m
4 m
10 m
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10501742 10 m Varje
10057071 1 m Varje
10077081 4 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10501742 Leverantör Horst™ Leverantörsnummer 20706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4709.25 SEK
    3234.36 SEK / Paket med 1
    Save 1474.89 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Mått (L x B) 10 Lm
Mått (L x B x H) 10 Lm
Längd (metrisk) 10 m
Elektriska krav ∼230V spänning
Modell HBST
Produkttyp Värmeband