Läs mer
HBTU, TRC
Produktkod. 30402878
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402878 5 g
30390346 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30402878 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH1075005G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94790-37-1
Molekylformel C11H16F6N5OP
Molekylvikt (g/mol) 379.24
Synonym 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-benzotriazolium Hexafluorophosphate(1-) 3-Oxide, N-HBTU
IUPAC-namn [bensotriazol-1-yloxi(dimetylamino)metyliden]-dimetylazanium; hexafluorfosfat
LEDER CN(C)C(=[N+](C)C)On1nnc2ccccc12.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HBTU
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C11H16N5O.F6P/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
Formel vikt 379.0997