Läs mer
HBX 19818, MedChemExpress
Beskrivning
HBX 19818 is a specific inhibitor of ubiquitin-specific protease 7 (USP7), with an IC50 of 28.1 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HBX 19818 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1426944-49-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H28ClN3O |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (47.40 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN(CCCNC(C1=CC=C(N=C(CCCC2)C2=C3Cl)C3=C1)=O)CC4=CC=CC=C4 |
| Visa mer |