Läs mer
HC-030031, MedChemExpress
Produktkod. 16486298
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486298 10 mg -
16472417 50 mg -
16466626 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16486298 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15064
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress HC-030031 is a potent and selective TRPA1 inhibitor, which antagonizes AITC- and formalin-evoked calcium influx with IC50s of 6.2±0.2 and 5.3±0.2 μM, respectively.
HC-030031 is a potent and selective TRPA1 inhibitor, which antagonizes AITC- and formalin-evoked calcium influx with IC50s of 6.2±0.2 and 5.3±0.2 μM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HC-030031
CAS 349085-38-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H21N5O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (70.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C2=C(N=CN2CC(NC3=CC=C(C(C)C)C=C3)=O)N(C)C(N1C)=O
Molekylvikt (g/mol) 355.39
Formel vikt 355.39
Procent renhet 95.91%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation