Läs mer
HC 030031, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HC 030031 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N5O3/c1-11(2)12-5-7-13(8-6-12)20-14(24)9-23-10-19-16-15(23)17(25)22(4)18(26)21(16)3/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3,(H,20,24) |
| Formel vikt | 355.1644 |