Läs mer
HC-056456, MedChemExpress
Beskrivning
HC-056456 is an effective but not perfectly-selective blocker of CatSper channels. The [Na+]i rise is slowed by HC-056456 (IC50∼3 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HC-056456 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 7733-96-2 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H6N2O4S2 |
| Synonym | 3,4-Bis(2-thienoyl)-1,2,5-oxadiazole-N-oxide |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (489.68 mM) |
| LEDER | [O-][N+]1=C(C(C2=CC=CS2)=O)C(C(C3=CC=CS3)=O)=NO1 |
| Visa mer |