Läs mer
Tocris Bioscience™ HC 067047
Produktkod. p-200050502
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18045232
Brand: Tocris Bioscience™ 4100/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent and selective TRPV4 antagonist
HC 067047 is a potent and selective TRPV4 antagonist. Reversibly inhibits currents through mouse, human and rat TRPV4 orthologs (IC50 values are 17, 48 and 133 nM respectively). Also inhibits the endogenous TRPV4-mediated response to 4α-PDH (IC50 = 22 nM). Selective for TRPV4 over TRPV1, TRPV2, TRPV3 and TRPM8 channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1-[3-(4-morpholinyl)propyl]-5-phenyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide
CAS 883031-03-6
Kvantitet 50 mg
Mål TRPV Antagonists
Molekylformel C26H28F3N3O2
Renhet 0.99