Läs mer
HC-067047, MedChemExpress
Beskrivning
HC-067047 is a potent and selective TRPV4 antagonist and reversibly inhibits currents through the human, rat, and mouse TRPV4 orthologs with IC50 values of 48 nM, 133 nM, and 17 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HC-067047 |
| CAS | 883031-03-6 |
| Färg | Light Nude |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H28F3N3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (106.04 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(C)N(CCCN2CCOCC2)C(C3=CC=CC=C3)=C1)NC4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 471.51 |
| Formel vikt | 471.51 |
| Visa mer |