Läs mer
HC-070, MedChemExpress
Produktkod. 16453166
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16453166 25 mg 25mg
16444618 10 mg -
16440917 50 mg -
16415466 100 mg -
16407337 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16453166 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112302
MedChemExpress HC-070 is an antagonist of TRPC4/TRPC5, with IC50s of 9.3 nM and 46 nM for hTRPC5 and hTRPC4 in cells, respectively.
HC-070 is an antagonist of TRPC4/TRPC5, with IC50s of 9.3 nM and 46 nM for hTRPC5 and hTRPC4 in cells, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HC-070
CAS 1628291-95-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H20Cl2N4O4
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (131.49 mM)
LEDER O=C(N1CCCO)N(C)C2=C(N(CC3=CC=C(Cl)C=C3)C(OC4=CC=CC(Cl)=C4)=N2)C1=O
Molekylvikt (g/mol) 475.32
Formel vikt 475.32
Procent renhet 98.39%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation