Läs mer
Invitrogen™ hCG beta-1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
1810.00 SEK - 4575.00 SEK
Specifikationer
Antigen hCG beta-1
Koncentration 0.5 mg/mL
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17783314
Visa dokument
Invitrogen™
PA5121920
20 μL
1810.00 SEK
20µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
17773314
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Invitrogen™
PA5121919
100 μL
4575.00 SEK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
HCG is a glycoprotein, which is secreted in large quantities by normal trophoblasts. It is present only in trace amounts in non-pregnant urine and sera but rises sharply during pregnancy. HCG is composed of two non-identical, non-covalently linked polypeptide chains designated as the alpha and Beta subunits. The alpha subunit is identical to that of thyroid stimulating hormone (TSH), follicle stimulating hormone (FSH), and luteinizing hormone (LH).
Specifikationer
Specifikationer
hCG beta-1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
A6NKQ9
114335
Tyr55-Pro153 (Accession A6NKQ9), with N-terminal His Tag.
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
CGB1
0.5 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
CGB1; CGB3; CGB5; CGB7; CGB8; CG-beta; Choriogonadotropin subunit beta variant 1; chorionic gonadotropin beta subunit 1; chorionic gonadotropin human; chorionic gonadotropin, beta polypeptide 1; hCGB; human chorionic gonadotropin
CGB1
IgG
Antigen affinity chromatography, Protein A
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer