missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ hCG Holo c3 Monoclonal Antibody (INN-hCG-45)

Beskrivning
MA1-25112 detects hCG Holo c3 from human samples.
Human chorionic gonadotropin (hCG) is a glycoprotein hormone produced by trophoblastic cells of the placenta beginning 10 to 12 days after conception. Maintenance of the fetus in the first trimester of pregnancy requires the production of hCG, which binds to the corpus luteum of the ovary which is stimulated to produce progesterone which in turn maintains the secretory endometrium.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | hCG Holo c3 |
| Användningsområden | ELISA, Radioimmune Assays (RIA) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | INN-hCG-45 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Konjugera | Unconjugated |
| Formulering | PBS with 0.09% sodium azide |
| Gene Alias | CGB; CGB3; CGB5; CGB7; CGB8; CG-beta; choriogonadotropin subunit beta; Choriogonadotropin subunit beta 3; chorionic gonadotrophin chain beta; chorionic gonadotropin beta 3 subunit; chorionic gonadotropin beta chain; chorionic gonadotropin beta subunit; chorionic gonadotropin beta subunit 3; chorionic gonadotropin chain beta; chorionic gonadotropin human; chorionic gonadotropin, beta polypeptide; hCGB; human chorionic gonadotropin |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | Human Chorionic Gonadotropin. |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?