Läs mer
MedChemExpress HCGRP-(8-37)
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.0% |
| CAS | 119911-68-1 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 3125.59 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : ≥ 20 mg/mL (6.40 mM) |
| Synonym | Human α-CGRP (8-37) |