Läs mer
α-HCH 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309082
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309082 1 ml
1 options
Produktkod. 30309082 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010365AC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-HCH
CAS 319-84-6
Analyt- eller komponentnamn alpha-HCH
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H6 Cl6
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (1α,2α,3β,4α,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, (±)-α-HCH, (±)-α-Hexachlorocyclohexane, α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, α-666, α-BHC, α-Benzenehexachloride, α-Benzohexachloride, α-HCH, α-Hexachloran, α-Hexachlorane, α-Hexachlorcyclohexane, α-Hexachlorocyclohexane, α-Lindane
InChI formel InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
LEDER Cl[C@@H]1[C@@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@H](Cl)[C@H]1Cl
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 290.83
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 287.8601 g/mol