Läs mer
Robu™ HCL-absorbent
Produktkod. 10158586
Change view
Diameter (metrisk):
25 mm Botten
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10158586 25 mm Botten Varje
1 options
Produktkod. 10158586 Leverantör Robu™ Leverantörsnummer 18901
Beräknad leverans: 03-12-2026
Robu™ HCL-absorberare för bestämning av O2-behov i vatten.
  • 1 mol K 2 Cr 2 O 7 = 1,5 mol O 2
  • Det är mycket resistent mot de flesta kemikalier som lösningsmedel, syror och alkalier
Specifikationer
Beskrivning NSK 29/32, NSH 29/32
Porstorlek 100 till 160μ m
Längd (metrisk) 65 mm spets, 190 mm totalt
Diameter (metrisk) 25 mm Botten