Läs mer
HCl-spädningsmatris, EP-kvalitet, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
- Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 2 riktlinjer
- Tillverkad i enlighet med ASTM , APHA, ACS, EP och USP metoder
- Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
- Klar att använda lösning eliminerar tid och arbete för att förbereda exakta standardlösningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric Acid |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Analyscertifikat | Certificate of Analysis |
| Odör | Characteristic |
| Fysisk form | Vätska |
| Molekylformel | ClH |
| Koncentration | 10 g/L HCl |
| MDL-nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| Färg | Färglös |
| Synonym | Muriatic acid, Hydrogen chloride |
| Visa mer |