Läs mer
R&D Systems™ HCoV-NL63 Nucleocapsid (YP_003771.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18714597
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18714597 10 μg
1 options
Produktkod. 18714597 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3168
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3500.00 SEK
    3309.60 SEK / 10µg
    Save 190.40 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen Nucleocapsid
Tillträdesnummer YP_003771.1
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 1147 bp
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art HCoV-NL63
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg