Läs mer
Invitrogen™ HCS CellMask™ Fläckar
Produktkod. 10033484
Beskrivning:
HCS CellMask™ Blå fläck
HCS CellMask™ Djupröd fläck
HCS CellMask™ Grön fläck
HCS CellMask™ Nära-IR-fläck
HCS CellMask™ Orange fläck
HCS CellMask™ Röd fläck
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10033484
Brand: Invitrogen™ H32713
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Visualisera enkelt hela celler eller enskilda cellstrukturer under high-content screening (HCS) analyser med HCS CellMask fläckar, som finns i en mängd olika färger för multiplexeringsflexibilitet och kan användas omedelbart efter fixering och permeabilisering, eller efter antikroppsmärkning.
Identifiera hela celler (cytoplasma och kärna) under high-content screening (HCS) analyser med den mångsidiga HCS CellMask Röd, CellMask Orange, CellMask Grön, CellMask Blå, CellMask Deep Red, och CellMask Near-IR fläckar, som är fluoroforer som kan användas direkt efter fixering och permeabilisering, eller efter antikroppsmärkning. De finns i en mängd olika färger för multiplexeringsprotokoll.
Den mångsidiga HCS CellMask Röd, CellMask Orange, CellMask Grön, CellMask Blå, CellMask Deep Red, och CellMask Near-IR-färger är cellavgränsningsverktyg för höginnehållsscreening (HCS)-plattformar, märker hela cellen (cytoplasma och kärna) och ger en exakt bakgrund mot vilken egenskaperna av intresse kan bedömas. HCS CellMask Röda och blå fläckar ersätter HCS CellMask Röd cytoplasmatisk/nukleär (kat. nr. H32711) och HCS CellMask Blå cytoplasmatiska/nukleära fläckar (kat. nr. H34558), respektive.
HCS CellMask fläckar kan appliceras på celler omedelbart efter fixering eller i det sista steget av multiplexeringsprotokoll, och de är kompatibla med rengöringsmedelsbaserade cellpermeabiliseringsprotokoll. Om endast nukleär färgning önskas, HCS NuclearMask fläckar kan användas för att mäta DNA-innehåll förutom att möjliggöra robust cellavgränsning. HCS NuclearMask fläckar finns också i ett urval av färger för multiplexeringsflexibilitet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
Innehåll och lagring Inkluderar 1 uppsättning injektionsflaskor som ger tillräckligt med material för att färga totalt  tio 96-brunnars mikroplattor.
Butik på≤ -20 C, °torka ut och skydda mot ljus.
Excitationsvåglängdsområde 556/572
För användning med (utrustning) Instrument med högt innehåll
Kvantitet 1 sats
Detektionsmetod Fluorescens
Beskrivning HCS CellMask™ Orange fläck
Emission Synlig
Produktlinje CellMask
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Fläck
Subcellulär lokalisering Cytoplasma, Cytosol, Kärna