Läs mer
Invitrogen™ HCS CellMask™ Fläckar
Produktkod. 10266984
Change view
Beskrivning:
HCS CellMask™ Blå fläck
HCS CellMask™ Djupröd fläck
HCS CellMask™ Grön fläck
HCS CellMask™ Nära-IR-fläck
HCS CellMask™ Orange fläck
HCS CellMask™ Röd fläck
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
10266984 HCS CellMask™ Grön fläck Varje
10555854 HCS CellMask™ Blå fläck -
16481821 HCS CellMask™ Nära-IR-fläck -
10033484 HCS CellMask™ Orange fläck Varje
10615695 HCS CellMask™ Röd fläck Varje
10707065 HCS CellMask™ Djupröd fläck Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10266984 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer H32714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4220.00 SEK
    3713.65 SEK / Paket med 1
    Save 506.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Visualisera enkelt hela celler eller enskilda cellstrukturer under high-content screening (HCS) analyser med HCS CellMask fläckar, som finns i en mängd olika färger för multiplexeringsflexibilitet och kan användas omedelbart efter fixering och permeabilisering, eller efter antikroppsmärkning.
Identifiera hela celler (cytoplasma och kärna) under high-content screening (HCS) analyser med den mångsidiga HCS CellMask Röd, CellMask Orange, CellMask Grön, CellMask Blå, CellMask Deep Red, och CellMask Near-IR fläckar, som är fluoroforer som kan användas direkt efter fixering och permeabilisering, eller efter antikroppsmärkning. De finns i en mängd olika färger för multiplexeringsprotokoll.
Den mångsidiga HCS CellMask Röd, CellMask Orange, CellMask Grön, CellMask Blå, CellMask Deep Red, och CellMask Near-IR-färger är cellavgränsningsverktyg för höginnehållsscreening (HCS)-plattformar, märker hela cellen (cytoplasma och kärna) och ger en exakt bakgrund mot vilken egenskaperna av intresse kan bedömas. HCS CellMask Röda och blå fläckar ersätter HCS CellMask Röd cytoplasmatisk/nukleär (kat. nr. H32711) och HCS CellMask Blå cytoplasmatiska/nukleära fläckar (kat. nr. H34558), respektive.
HCS CellMask fläckar kan appliceras på celler omedelbart efter fixering eller i det sista steget av multiplexeringsprotokoll, och de är kompatibla med rengöringsmedelsbaserade cellpermeabiliseringsprotokoll. Om endast nukleär färgning önskas, HCS NuclearMask fläckar kan användas för att mäta DNA-innehåll förutom att möjliggöra robust cellavgränsning. HCS NuclearMask fläckar finns också i ett urval av färger för multiplexeringsflexibilitet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grön
Innehåll och lagring Inkluderar 1 uppsättning injektionsflaskor som ger tillräckligt med material för att färga totalt  tio 96-brunnars mikroplattor.
Butik på≤ -20 C, °torka ut och skydda mot ljus.
Excitationsvåglängdsområde 493/516
För användning med (utrustning) Instrument med högt innehåll
Kvantitet 1 sats
Detektionsmetod Fluorescens
Beskrivning HCS CellMask™ Grön fläck
Emission Synlig
Produktlinje CellMask
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Fläck
Subcellulär lokalisering Cytoplasma, Cytosol, Kärna
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HCS CellMask Green Stain
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Pyrrole-2,5-dione