Läs mer
Invitrogen™ HCS CellMask™ Fläckar
Beskrivning:
HCS CellMask™ Blå fläck
HCS CellMask™ Djupröd fläck
HCS CellMask™ Grön fläck
HCS CellMask™ Nära-IR-fläck
HCS CellMask™ Orange fläck
HCS CellMask™ Röd fläck
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Identifiera hela celler (cytoplasma och kärna) under high-content screening (HCS) analyser med den mångsidiga HCS CellMask Röd, CellMask Orange, CellMask Grön, CellMask Blå, CellMask Deep Red, och CellMask Near-IR fläckar, som är fluoroforer som kan användas direkt efter fixering och permeabilisering, eller efter antikroppsmärkning. De finns i en mängd olika färger för multiplexeringsprotokoll.
Den mångsidiga HCS CellMask Röd, CellMask Orange, CellMask Grön, CellMask Blå, CellMask Deep Red, och CellMask Near-IR-färger är cellavgränsningsverktyg för höginnehållsscreening (HCS)-plattformar, märker hela cellen (cytoplasma och kärna) och ger en exakt bakgrund mot vilken egenskaperna av intresse kan bedömas. HCS CellMask Röda och blå fläckar ersätter HCS CellMask Röd cytoplasmatisk/nukleär (kat. nr. H32711) och HCS CellMask Blå cytoplasmatiska/nukleära fläckar (kat. nr. H34558), respektive.
HCS CellMask fläckar kan appliceras på celler omedelbart efter fixering eller i det sista steget av multiplexeringsprotokoll, och de är kompatibla med rengöringsmedelsbaserade cellpermeabiliseringsprotokoll. Om endast nukleär färgning önskas, HCS NuclearMask fläckar kan användas för att mäta DNA-innehåll förutom att möjliggöra robust cellavgränsning. HCS NuclearMask fläckar finns också i ett urval av färger för multiplexeringsflexibilitet.
HCS CellMask fläckar kan appliceras på celler omedelbart efter fixering eller i det sista steget av multiplexeringsprotokoll, och de är kompatibla med rengöringsmedelsbaserade cellpermeabiliseringsprotokoll. Om endast nukleär färgning önskas, HCS NuclearMask fläckar kan användas för att mäta DNA-innehåll förutom att möjliggöra robust cellavgränsning. HCS NuclearMask fläckar finns också i ett urval av färger för multiplexeringsflexibilitet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Långt rött, djupt rött |
| Innehåll och lagring | Inkluderar 1 uppsättning injektionsflaskor som ger tillräckligt med material för att färga totalt tio 96-brunnars mikroplattor. Butik på≤ -20 C, °torka ut och skydda mot ljus. |
| Excitationsvåglängdsområde | 650/655 |
| För användning med (utrustning) | Instrument med högt innehåll |
| Kvantitet | 1 sats |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Beskrivning | HCS CellMask™ Djupröd fläck |
| Emission | Nära IR |
| Produktlinje | CellMask |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |