Läs mer
Invitrogen™ HCS CellMask™ Fläckar
Produktkod. 16481821
Beskrivning:
HCS CellMask™ Blå fläck
HCS CellMask™ Djupröd fläck
HCS CellMask™ Grön fläck
HCS CellMask™ Nära-IR-fläck
HCS CellMask™ Orange fläck
HCS CellMask™ Röd fläck
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16481821
Brand: Invitrogen™ H32722
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Visualisera enkelt hela celler eller enskilda cellstrukturer under high-content screening (HCS) analyser med HCS CellMask fläckar, som finns i en mängd olika färger för multiplexeringsflexibilitet och kan användas omedelbart efter fixering och permeabilisering, eller efter antikroppsmärkning.
Identifiera hela celler (cytoplasma och kärna) under high-content screening (HCS) analyser med den mångsidiga HCS CellMask Röd, CellMask Orange, CellMask Grön, CellMask Blå, CellMask Deep Red, och CellMask Near-IR fläckar, som är fluoroforer som kan användas direkt efter fixering och permeabilisering, eller efter antikroppsmärkning. De finns i en mängd olika färger för multiplexeringsprotokoll.
Den mångsidiga HCS CellMask Röd, CellMask Orange, CellMask Grön, CellMask Blå, CellMask Deep Red, och CellMask Near-IR-färger är cellavgränsningsverktyg för höginnehållsscreening (HCS)-plattformar, märker hela cellen (cytoplasma och kärna) och ger en exakt bakgrund mot vilken egenskaperna av intresse kan bedömas. HCS CellMask Röda och blå fläckar ersätter HCS CellMask Röd cytoplasmatisk/nukleär (kat. nr. H32711) och HCS CellMask Blå cytoplasmatiska/nukleära fläckar (kat. nr. H34558), respektive.
HCS CellMask fläckar kan appliceras på celler omedelbart efter fixering eller i det sista steget av multiplexeringsprotokoll, och de är kompatibla med rengöringsmedelsbaserade cellpermeabiliseringsprotokoll. Om endast nukleär färgning önskas, HCS NuclearMask fläckar kan användas för att mäta DNA-innehåll förutom att möjliggöra robust cellavgränsning. HCS NuclearMask fläckar finns också i ett urval av färger för multiplexeringsflexibilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Inkluderar 1 uppsättning injektionsflaskor som ger tillräckligt med material för att färga totalt  tio 96-brunnars mikroplattor.
Butik på≤ -20 C, °torka ut och skydda mot ljus.
Formatera Flaska/flaskor
För användning med (utrustning) Instrument med högt innehåll
Kvantitet 1 sats
Detektionsmetod Fluorescens
Beskrivning HCS CellMask™ Nära-IR-fläck
Produktlinje CellMask
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Fläck
Subcellulär lokalisering Cytoplasma, Cytosol, Kärna