Läs mer
Molecular Probes™ HCS NuclearMask™ Fläckar
Produktkod. p-7244356
Färg:
Blått
Långt rött, djupt rött
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10726885
Brand: Molecular Probes™ H10325
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Identifiera enkelt cellkärnor och andra egenskaper av intresse under höginnehållsscreening (HCS) analyser med den mångsidiga HCS NuclearMask Blå, röda och djupröda fläckar, som kan användas med levande och fixerade celler och i multiparametriska analyser.
Identifiera enkelt cellkärnor i high-content screening (HCS) analyser med den mångsidiga HCS NuclearMask Blå, röda och djupröda fläckar, som överlever standardformaldehydbaserad fixering och rengöringsmedelsbaserade permeabiliseringsmetoder och kan appliceras på levande och fixerade celler. Eftersom deras färgämnen lätt kan särskiljas från andra fluoroforer, HCS NuclearMask fläckar kan användas i multiparametriska analyser. De kan också märka hela cellen (dvs cytoplasman och kärnan) och tillhandahålla en korrekt bakgrund för att bedöma egenskaperna av intresse.
Den mångsidiga HCS NuclearMask Blå, HCS NuclearMask Red och HCS NuclearMask Deep Red fläckar kan användas för att mäta DNA-innehåll och utföra cellavgränsning med formaldehydfixerade celler på höginnehållsavbildnings- och analysplattformar (HCS). HCS NuclearMask Blå, HCS NuclearMask Röda och HCS NuclarMask Deep Red-färger har excitations-/emissionsmaxima på 355/460 nm, 622/645 nm respektive 638/686 nm när de är bundna till DNA. HCS NuclearMask Blå fläck är lätt att skilja från synliga och nära IR-våglängdsfluoroforer, HCS NuclearMask Röd fläck är lätt att skilja från grön- och till och med orange-fluorescerande fluoroforer och HCS NuclearMask Deep Red är lätt att skilja från synliga våglängdsfluoroforer när de används i multiparametriska analyser.
Om total cellfärgning önskas, HCS CellMask fläckar märker hela cellen (cytoplasma och kärna) och ger en exakt bakgrund mot vilken egenskaperna av intresse kan bedömas. HCS CellMask fläckar finns i ett urval av färger för multiplexeringsflexibilitet. Tillräckliga volymkvantiteter tillhandahålls för att färga tio 96-brunnars plattor med en analysvolym på 100μ L per brunn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Innehåll och lagring Inkluderar 65μ L 2000X koncentrat, vilket ger tillräckligt med material för att färga totalt  tio 96-brunnars mikroplattor.
Förvaras vid 2 –6 °C och skyddas mot ljus.
Excitationsvåglängdsområde 350/451
För användning med (utrustning) Instrument med högt innehåll
Kvantitet 65μ L
Detektionsmetod Fluorescens
Beskrivning HCS NuclearMask™ Blå fläck
Emission Synlig
Produktlinje NuclearMask
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Fläck
Subcellulär lokalisering Nukleinsyror, Kärna