Läs mer
Digi-Sense Typ-T bult-på-sond mini-kontakt, jordad, rak, 304 rostfritt stål pansar-/fiberkabel
Produktkod. 11725049 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Certifikat och efterlevnad:
ANSI
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Certifikat och efterlevnad Förpackningsstorlek
11725049 ANSI Varje
1 options
Produktkod. 11725049 Leverantör Digi-Sense Leverantörsnummer 0850085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00 SEK
    527.89 SEK / Paket med 1
    Save 114.11 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 19-02-2027
Heavy Duty Type-T Bolt-On Probe Mini-Connector för långtidsinstallation.
  • Varje sond levereras med en bult på bricka som är 0,62 tum. OD och 0,28 tum. ID för snabb enkel installation.
  • När den väl har installerats möjliggör den robusta designen kontinuerliga långtidsavläsningar.
  • Denna sond rekommenderas inte för fuktiga eller våta förhållanden.
  • Svarstid: 3 sekunder eller mer.
  • Varje sond kommer med en färgkodad ANSI minikontakt: typ J-svart, typ K-gul, typ T-blå och typ E-lila.
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
  • Obs: temperaturintervallet är endast för sondens spets.
  • Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
  • ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
  • PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
  • Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
  • Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C).
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI
Temperatur (metrisk) -200 °C till +260 °C
Typ Termoelementsond
Material 304 rostfritt stål
Temperatur (engelska) -328 °F till +500 °F
Längd (engelska) 5 ft.
Längd (metrisk) 1.5 m