Läs mer
Metro™ HD Super Stainless Lab Worktable, Mobile
Mått (L x B x H):
48 x 30 x 34 in.
60 x 30 x 34 in.
72 x 30 x 34 in.
96 x 30 x 34 in.
Material:
Rostfritt stål
Stainless Steel
Vikt (metrisk):
47.6 kg
56.2 kg
58.9 kg
63 kg
70.7 kg
71 kg
72.5 kg
82.5 kg
91 kg
92 kg
103 kg
Ramtyp:
Open base (H-frame)
Open base (U-frame)
With Undershelf
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- With four 5 in. diameter (12.7cm) swivel casters, two with foot-operated brakes
- Seamless, 14-gauge stainless-steel work surface with rounded edges
- Comfortable 34 in. (86.4cm) height
- Support structure virtually eliminates drumming
Beställningsinfo
Shipped knocked down. Assembles easily without tools. Casters sold separately.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mobilt bord |
| Mått (L x B x H) | 96 x 30 x 34 in. |
| För användning med (applikation) | Idealisk för labb |
| Ramtyp | With Undershelf |
| Höjd (engelska) | 34 tum |
| Höjd (metrisk) | 86.4 cm |
| Inkluderar | Four 5 in. dia. swivel casters, two with foot operated brakes |
| Längd (engelska) | 96 tum. |
| Längd (metrisk) | 243.9 cm |
| Vikt (engelska) | 226 lb. |
| Visa mer |