Läs mer
HDAC-IN-7, MedChemExpress
Beskrivning
HDAC-IN-7 (Chidamide impurity) is an impurity of Chidamide. Chidamide is a potent and orally bioavailable HDAC enzymes class I (HDAC1/2/3) and class IIb (HDAC10) inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HDAC-IN-7 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 743420-02-2 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H19FN4O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Chidamide impurity |
| LEDER | O=C(NC1=CC(F)=CC=C1N)C2=CC=C(CNC(/C=C/C3=CC=CN=C3)=O)C=C2 |
| Visa mer |