Läs mer
HDAC8-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16494418
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494418 10 mg -
16460737 50 mg -
16433076 25 mg -
16427147 5 mg 5mg
16415316 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16494418 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111342
MedChemExpress HDAC8-IN-1 is a HDAC8 inhibitor with an IC50 of 27.2 nM.
HDAC8-IN-1 is a HDAC8 inhibitor with an IC50 of 27.2 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HDAC8-IN-1
CAS 1417997-93-3
Färg Light Nude
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H19NO3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (144.76 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C(NO)/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1C2=CC=C(C3=CC=CC=C3)C=C2.[E]
Molekylvikt (g/mol) 345.39
Formel vikt 345.39
Procent renhet 99.52%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death