Läs mer
HDAC9 Antibody (S01-8I6), R&D Systems™
Produktkod. 18605533 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
50 μg
Artikelnummer. Kvantitet
18605533 50 μg
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18605533 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP31987150ul
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
HDAC9 Monoclonal antibody specifically detects HDAC9 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen HDAC9
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona S01-8I6
Koncentration 0.3 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gene Alias EC 3.5.1.98, HD7b, HD7HDAC, HD9, HDAC7, HDAC7BDKFZp779K1053, HDRP, histone deacetylase 4/5-related protein, Histone deacetylase 7B, histone deacetylase 9, Histone deacetylase-related protein, KIAA0744HDAC9B, MEF-2 interacting transcription repressor (MITR) protein, MEF2-interacting transcription repressor MITR, MITRHDAC9FL
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human HDAC9 (Uniprot # Q9UKV0)
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Cycle and Replication, Epigenetics
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9734
Målarter Human, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.