missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
HDHD2 Antibody (OTI4G3), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-72259JF549
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
HDHD2 Monoclonal specifically detects HDHD2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
Specifikationer
| HDHD2 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| HDHD2 | |
| Full length recombinant protein of human HDHD2 (NP_115500) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| OTI4G3 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| DKFZp564D1378, DKFZP564D1378,3110052N05Rik, haloacid dehalogenase-like hydrolase domain containing 2, haloacid dehalogenase-like hydrolase domain-containing protein 2 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Lipid and Metabolism | |
| 84064.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering