Läs mer
Kartell™ Analytiska trattar av polypropen
Produktkod. 11919848
Kapacitet (metrisk):
3.5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
200 mL
350 mL
700 mL
1250 mL
Diameter (metrisk) Överst:
27mm
37mm
46mm
66mm
100mm
120mm
150mm
183mm
Höjd (metrisk):
56.3 mm
63.4 mm
79 mm
112 mm
161.5 mm
184 mm
238 mm
293 mm
Längd (metrisk) skaft:
37mm
43mm
62mm
82mm
86mm
115mm
140mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11919848
Brand: Kartell™ 0014600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med polypropen för styrka och hållbarhet. Kartell™ Analytiska trattar av polypropen är utformade speciellt för analytisk kemi.
  • Tar filterpapper i standardstorlek
  • 60° vinklade sidor med inre och yttre ribbor för att påskynda filtreringen och undvika trycklåsning
  • Tål temperaturer upp till 135 °C under korta perioder
  • Autoklaverbar vid 121 °C i 20 min
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 37mm
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Diameter (metrisk) skaft 5mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 63.4 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Lämplig för livsmedel
Längd (metrisk) skaft 37mm