Läs mer
Kartell™ Analytiska trattar av polypropen
Produktkod. 11949848
Change view
Kapacitet (metrisk):
3,5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
200 ml
350 ml
700 ml
1250 ml
Diameter (metrisk) Överst:
27 mm
37 mm
46 mm
66 mm
100 mm
120 mm
150 mm
183 mm
Höjd (metrisk):
56,3 mm
63,4 mm
79 mm
112 mm
161,5 mm
184 mm
238 mm
293 mm
Längd (metrisk) skaft:
37 mm
43 mm
62 mm
82 mm
86 mm
115 mm
140 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 5
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Överst Höjd (metrisk) Längd (metrisk) skaft unitSize
11949848 1250 ml 183 mm 293 mm 140 mm Paket med 5
11929848 50 ml 66 mm 112 mm 62 mm Paket med 20
10142281 200 ml 100 mm 161,5 mm 82 mm Varje
10546961 350 ml 120 mm 184 mm 86 mm Varje
12533197 700 ml 150 mm 238 mm 115 mm Paket med 5
12010572 3,5 ml 27 mm 56,3 mm 37 mm Paket med 20
12177780 20 ml 46 mm 79 mm 43 mm Paket med 20
11919848 10 ml 37 mm 63,4 mm 37 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11949848 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0015600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.00 SEK
    418.02 SEK / Paket med 5
    Save 134.98 SEK
    24% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med polypropen för styrka och hållbarhet. Kartell™ Analytiska trattar av polypropen är utformade speciellt för analytisk kemi.
  • Tar filterpapper i standardstorlek
  • 60° vinklade sidor med inre och yttre ribbor för att påskynda filtreringen och undvika trycklåsning
  • Tål temperaturer upp till 135 °C under korta perioder
  • Autoklaverbar vid 121 °C i 20 min
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 183 mm
Kapacitet (metrisk) 1250 ml
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 293 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Lämplig för livsmedel
Längd (metrisk) skaft 140 mm
Max. Temperatur (metrisk) 135 °C