Läs mer
Kartell™ Analytiska trattar av polypropen
Produktkod. 12177780
Kapacitet (metrisk):
3.5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
200 mL
350 mL
700 mL
1250 mL
Diameter (metrisk) Överst:
27mm
37mm
46mm
66mm
100mm
120mm
150mm
183mm
Höjd (metrisk):
56.3 mm
63.4 mm
79 mm
112 mm
161.5 mm
184 mm
238 mm
293 mm
Längd (metrisk) skaft:
37mm
43mm
62mm
82mm
86mm
115mm
140mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12177780
Brand: Kartell™ 0014700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med polypropen för styrka och hållbarhet. Kartell™ Analytiska trattar av polypropen är utformade speciellt för analytisk kemi.
  • Tar filterpapper i standardstorlek
  • 60° vinklade sidor med inre och yttre ribbor för att påskynda filtreringen och undvika trycklåsning
  • Tål temperaturer upp till 135 °C under korta perioder
  • Autoklaverbar vid 121 °C i 20 min
  • Lämplig för livsmedel
Spezifikation
Diameter (metrisk) Överst 46mm
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 79 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Lämplig för livsmedel
Längd (metrisk) skaft 43mm
Max. Temperatur (metrisk) 135 °C
Kvantitet 20/Pk.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt