Läs mer
Kartell™ Analytiska trattar av polypropen
Produktkod. p-8000303
Kapacitet (metrisk):
3,5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
200 ml
350 ml
700 ml
1250 ml
Diameter (metrisk) Överst:
27 mm
37 mm
46 mm
66 mm
100 mm
120 mm
150 mm
183 mm
Höjd (metrisk):
56,3 mm
63,4 mm
79 mm
112 mm
161,5 mm
184 mm
238 mm
293 mm
Längd (metrisk) skaft:
37 mm
43 mm
62 mm
82 mm
86 mm
115 mm
140 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11929848
Brand: Kartell™ 0014800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med polypropen för styrka och hållbarhet. Kartell™ Analytiska trattar av polypropen är utformade speciellt för analytisk kemi.
  • Tar filterpapper i standardstorlek
  • 60° vinklade sidor med inre och yttre ribbor för att påskynda filtreringen och undvika trycklåsning
  • Tål temperaturer upp till 135 °C under korta perioder
  • Autoklaverbar vid 121 °C i 20 min
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 66 mm
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 112 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Lämplig för livsmedel
Längd (metrisk) skaft 62 mm
Max. Temperatur (metrisk) 135 °C