Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ HDPE Biohazard-påsar
Produktkod. 10013284
Change view
Färg:
Rött
Produktkod. Färg
10013284 Rött
1 options
Produktkod. 10013284 Leverantör Bel-Art™ Scienceware™ Leverantörsnummer F131660000
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polyeten med hög molekylvikt och hög densitet (HMHD). Bel Art™ HDPE Biohazard-påsar är klarröda, autoklaverbara och har en tryckt biohazard-symbol och steriliseringsindikatorplåster.
  • Passera ASTM 1922 tårmotstånd och ASTM 1709 Dart Impact Tests
  • Storleken gör att påsen kan vändas över din hand för att säkert plocka upp avfall
  • För en platsbesparande avfallshanteringsenhet i dragskåp eller på bänkskivor, använd med Poxygrid™ Benchtop Biohazard påshållare (H13193-1000) och lock (F13193-0102)
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
  • Finns i kartong om 100 eller 1000
  • Säljs separat: Poxygrid Benchtop Biohazard påshållare (H13193-1000) och lock (F13193-0102)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Rött
Disponibel För engångsbruk
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 0,72 mil.
Mått (L x B) 28 cm x 22 cm (L x W) (11 x 8,5 tum)
Längd (engelska) 11 tum
Bredd (engelska) 8,5 tum
Höjd (metrisk) 280 mm
Produkttyp Biohazard påse
Kapacitet (engelska) 0,43 gal.
Kapacitet (metrisk) 1.63 L
Längd (metrisk) 28 cm
Bredd (metrisk) 220 mm
Tjocklek (metrisk) 18 μm