Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ HDPE Biohazard Bags
Handla allt SP Scienceware Produkter
Material:
HDPE
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
- Pass ASTM 1709 Dart Impact and ASTM 1922 Tear Resistance Tests
- Extra heavy-duty; 0.05mm (2 mil) thick blended polymer
- Autoclavable to 135°C (275°F)
- Feature a sterilization indicator patch that darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
- Extra large sizes available, call for quote
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Red |
| Disponibel | Single-use |
| Material | HDPE |
| Tjocklek (metrisk) | 50 μm |
| Bredd (metrisk) | 790 mm |
| Höjd (metrisk) | 960 mm |
| Produkttyp | Biohazard Bag |