Läs mer
SymLine Säkerhetsavfallslock
Produktkod. 17102576
Change view
Storlek:
GL 45, GL 25
GL45
S60/61
Inkluderar:
2 x PFA-kopplingar
4 PFA-kopplingar, 1 x rörkoppling
4 x PFA-kopplingar
7 PFA-kopplingar
Elektronisk påfyllningsnivåkontroll
Fyllningslans, koppling för avgasfiltret
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Inkluderar Förpackningsstorlek
17102576 GL45 4 PFA-kopplingar, 1 x rörkoppling -
16305988 GL 45, GL 25 Fyllningslans, koppling för avgasfiltret -
17172566 GL45 2 x PFA-kopplingar -
17192566 GL45 4 x PFA-kopplingar -
17182566 GL45 7 PFA-kopplingar -
10820411 S60/61 Elektronisk påfyllningsnivåkontroll Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17102576 Leverantör SymLine Leverantörsnummer 306498
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1125.00 SEK
    1029.00 SEK / Paket med 1
    Save 96.00 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-10-2026
Säkerhetsavfallslock ansluter säkert rören till avfallsbehållaren. Det integrerade avgasfiltret blockerar lösningsmedelsångor– för skydd av hälsa och miljö.
  • Safety Waste Caps finns med olika gängstorlekar för infästning i rörsystemet och med olika antal slanganslutningar för omhändertagande av det flytande avfallet.
  • Som tillval finns säkerhetsavfallslock med elektroniska nivåsensorer som indikerar fyllnadsgraden av avfallsbehållaren.
  • Genom att använda en 4-in-1 uppsamlare (306509), upp till 4 säkerhetsavfallslock kan anslutas samtidigt till endast en anslutningspunkt på rörsystemet
  • Specifikationer
    För användning med (utrustning) SymLine System för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
    Inkluderar 4 PFA-kopplingar, 1 x rörkoppling
    Material PTFE
    Storlek GL45
    För användning med (applikation) Avfallshanteringssystem
    Produkttyp Säkerhetsavfallslock