Learn More
SymLine Säkerhetsavfallslock
GREENER_CHOICE
Product Code. 17172566
Click to view available options
Storlek:
GL 45, GL 25
GL45
S60/61
Inkluderar:
2 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
4 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
4 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x rörkoppling för rör med (ID) 5,0 - 11,5 mm
7 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
Elektronisk nivåkontroll för montering av anslutningsbord
Nedsänkt påfyllningslans, anslutning för avgasfilter, HDPE elektrostatiskt ledande
Unit Size:
Varje
Product Code. 17172566
Brand: SymLine 306489
Only null left
Add to basket
Add to basket
Säkerhetsavfallslock ansluter säkert rören till avfallsbehållaren. Det integrerade avgasfiltret blockerar lösningsmedelsångor– för skydd av hälsa och miljö.
  • Safety Waste Caps finns med olika gängstorlekar för infästning i rörsystemet och med olika antal slanganslutningar för omhändertagande av det flytande avfallet.
  • Som tillval finns säkerhetsavfallslock med elektroniska nivåsensorer som indikerar fyllnadsgraden av avfallsbehållaren.
  • Genom att använda en 4-in-1 uppsamlare (306509), upp till 4 säkerhetsavfallslock kan anslutas samtidigt till endast en anslutningspunkt på rörsystemet
  • Specifications
    För användning med (utrustning) SymLine System
    Inkluderar 2 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
    Material PTFE
    Storlek GL45
    För användning med (applikation) Avfallshanteringssystem
    Typ Säkerhetsavfallslock