Läs mer
SymLine Säkerhetsavfallslock
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SymLine System för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm |
| Inkluderar | 4 x PFA-kopplingar |
| Material | PTFE |
| Storlek | GL45 |
| För användning med (applikation) | Avfallshanteringssystem |
| Typ | Säkerhetsavfallslock |