Läs mer
SymLine Säkerhetsavfallslock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8010974
Storlek:
GL 45, GL 25
GL45
S60/61
Inkluderar:
2 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
4 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
4 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x rörkoppling för rör med (ID) 5,0 - 11,5 mm
7 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
Elektronisk nivåkontroll för montering av anslutningsbord
Nedsänkt påfyllningslans, anslutning för avgasfilter, HDPE elektrostatiskt ledande
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16305988
Brand: SymLine 106527
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetsavfallslock ansluter säkert rören till avfallsbehållaren. Det integrerade avgasfiltret blockerar lösningsmedelsångor– för skydd av hälsa och miljö.
  • Safety Waste Caps finns med olika gängstorlekar för infästning i rörsystemet och med olika antal slanganslutningar för omhändertagande av det flytande avfallet.
  • Som tillval finns säkerhetsavfallslock med elektroniska nivåsensorer som indikerar fyllnadsgraden av avfallsbehållaren.
  • Genom att använda en 4-in-1 uppsamlare (306509), upp till 4 säkerhetsavfallslock kan anslutas samtidigt till endast en anslutningspunkt på rörsystemet
  • Specifikationer
    För användning med (utrustning) SymLine System
    Inkluderar Nedsänkt påfyllningslans, anslutning för avgasfilter, HDPE elektrostatiskt ledande
    Material Polyfenylensulfid, PFA, PTFE
    Storlek GL 45, GL 25
    För användning med (applikation) Avfallshanteringssystem
    Typ Säkerhetsavfallslock