Läs mer
Semadeni™ HDPE, flaska
Produktkod. 11737202
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11737202 10 L
1 options
Produktkod. 11737202 Leverantör Semadeni™ Leverantörsnummer 1842
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: För transport av farligt gods; Färg: Naturlig
  • Finns i olika kapaciteter
  • Fyrkantig form
  • Med plasthandtag och stängning
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Certifikat och efterlevnad FN:s godkännande
Färg Naturlig
För användning med (applikation) För transport av farligt gods
Höjd (metrisk) 365 mm
Inkluderar Tät keps och bärhandtag i plast
Material HDPE
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Fyrkantig flaska
Form Fyrkantig