Läs mer
Buerkle™ Flaskhållare av polypropen
Produktkod. 10376031 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Håller:
Flaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
10376031 Flaskor Varje
1 options
Produktkod. 10376031 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03610006
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer upp till sex flaskor med en maximal ytterdiameter på 95 mm. Buerkle™ Flaskhållare av polypropen med ventilerade sidor möjliggör enkel sköljning och tömning.
  • PP
  • Lämplig för mat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller Flaskor
Material Polypropen
Positioner 6
Mått (L x B x H) 310 x 210 x 305 mm
Längd (metrisk) 310 mm
Längd (engelska) 12,2 tum
Bredd (engelska) 8,26 tum.
Höjd (engelska) 30,08 cm
Produkttyp Flaskhållare
Höjd (metrisk) 305 mm
Bredd (metrisk) 210 mm