Läs mer
Buerkle™ HDPE flaskhållare
Produktkod. 10363321 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Håller:
Flaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
10363321 Flaskor Varje
1 options
Produktkod. 10363321 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03610008
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer upp till åtta flaskor med en maximal diameter på 95 mm. Buerkle™ HDPE Bottle Carrier Box med stängd botten fungerar även som spilltråg.
  • HDPE
  • Innermått: Längd 390 mm, bredd 110 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Färg Grå
Håller Flaskor
Material HDPE
Positioner 8
Form Square
Staplingsbar Yes, When Empty
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Mått (L x B) 400 x 290 mm
Längd (metrisk) 400 mm
Längd (engelska) 15.75 in.
Bredd (engelska) 11.42 in.
Höjd (engelska) 8.46 in.
Produkttyp Flaskhållare
Diameter (metrisk) Inre 95 mm
Hyllor None
Höjd (metrisk) 215 mm
Array 8
Bredd (metrisk) 290 mm