Läs mer
Kartell™ Tank med tapp
Produktkod. 10079922
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10079922 10 L Paket med 5
10640204 20 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10079922 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0177000
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Designad för att rationalisera laboratorie- och liten produktionslinjeorganisation. Kartell™ Tank med Spigot ger möjlighet att optimera vatten, vattenlösningar och lösningsmedels tillgänglighet på ett reducerat utrymme.
  • Tillverkad av högdensitets PE av livsmedelskvalitet
  • Inkluderar bekvämt handtag för förskjutning
  • Tappen placeras i ett läge så att tanken kan stå, för att underlätta användningen av dessa tankar vid förpackning och transport av vätskor
  • Lämplig för livsmedel
Specifica
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 10 L
Längd (metrisk) 380 mm
Bredd (metrisk) 300 mm
Höjd (metrisk) 160 mm
Antal per förpackning 5
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.