Läs mer
Kartell™ Tank med tapp
Produktkod. 10640204
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10640204 20 L Paket med 4
10079922 10 L Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10640204 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0177100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att rationalisera laboratorie- och liten produktionslinjeorganisation. Kartell™ Tank med Spigot ger möjlighet att optimera vatten, vattenlösningar och lösningsmedels tillgänglighet på ett reducerat utrymme.
  • Tillverkad av högdensitets PE av livsmedelskvalitet
  • Inkluderar bekvämt handtag för förskjutning
  • Tappen placeras i ett läge så att tanken kan stå, för att underlätta användningen av dessa tankar vid förpackning och transport av vätskor
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 20 L
Längd (metrisk) 470 mm
Bredd (metrisk) 370 mm
Höjd (metrisk) 180 mm
Antal per förpackning 4