Läs mer
Kartell™ Tank med tapp
Produktkod. p-8007239
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 5
Produktkod. 10079922
Brand: Kartell™ 0177000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att rationalisera laboratorie- och liten produktionslinjeorganisation. Kartell™ Tank med Spigot ger möjlighet att optimera vatten, vattenlösningar och lösningsmedels tillgänglighet på ett reducerat utrymme.
  • Tillverkad av högdensitets PE av livsmedelskvalitet
  • Inkluderar bekvämt handtag för förskjutning
  • Tappen placeras i ett läge så att tanken kan stå, för att underlätta användningen av dessa tankar vid förpackning och transport av vätskor
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 10 L
Längd (metrisk) 380 mm
Bredd (metrisk) 300 mm
Höjd (metrisk) 160 mm
Antal per förpackning 5