Läs mer
Cole-Parmer™ HDPE, Carboy
Produktkod. 11760089 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11760089 20 L Varje
1 options
Produktkod. 11760089 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0603182
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: För frakt, vätskeförvaring och hylldispensering; Stängningsmaterial: LDPE
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 L
Certifikat och efterlevnad FN och FDA
Stängningsmaterial LDPE
Stängningsstorlek 70mm
Förslutningstyp Skruvlock
Djup (metriskt) 254 mm
För användning med (applikation) För frakt, vätskeförvaring och hylldispensering
Material HDPE
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy
Bredd (metrisk) 355.6 mm