Läs mer
Kautex™ HDPE, Carboy
:
Kapacitet: 25L
Beskrivning
- Naturlig färg
- Blåtryckta examensmärkningar
- Påskruvad stängning
- Finns med avstängningskran som kommer med en gul dammkåpa (dammkåpa tätar inte vagnen)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 6,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 50 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 275 mm |
| Examen | Ja |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 5/Cs. |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Produkttyp | Carboy med kran |