Läs mer
Kautex™ HDPE, Carboy
Produktkod. 15911451
Change view
Kapacitet: 5 l
Produktkod.
15911451 Kapacitet: 5 l
1 options
Produktkod. 15911451 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000084131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3910.00 SEK
    3309.35 SEK / Paket med 11
    Save 600.65 SEK
    15% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kapacitetsmått: 5 L
  • Naturlig färg
  • Blåtryckta examensmärkningar
  • Påskruvad stängning
  • Finns med avstängningskran som kommer med en gul dammkåpa (dammkåpa tätar inte vagnen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 L
Diameter (metrisk) Innerhals 50 mm
Diameter (metrisk) Yttre 167 mm
Material HDPE
nr per ärende 11/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy